missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanediamide, Mikromol
Beskrivning
2-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanediamide, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)pentanediamide |
| CAS | 2197414-55-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)pentanediamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13H16N4O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | NC(=O)CCC(N1Cc2c(N)cccc2C1=O)C(=O)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.3 |
| Kvantitet | 25 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?