Läs mer
2-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)pentanediamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)pentanediamide |
| CAS | 2197414-55-2 |
| Molekylformel | C13H16N4O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanediamide, Pentanediamide, 2-(4-amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)- (ACI), 2-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanediamide, Pentanediamide, 2-(4-amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)- (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N4O3/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-17(13(7)20)10(12(16)19)4-5-11(15)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H2,15,18)(H2,16,19) |
| LEDER | NC(=O)CCC(N1Cc2c(N)cccc2C1=O)C(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-(7-amino-3-oxo-1H-isoindol-2-yl)pentanediamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.3 |
| Formel vikt | 276.1222 |