Läs mer
2-(4-Amino-2-ethoxyphenyl)pthalimide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Amino-2-ethoxyphenyl)pthalimide |
| CAS | 106981-52-6 |
| Molekylformel | C16 H14 N2 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(4-Amino-2-ethoxyphenyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O3/c1-2-21-14-9-10(17)7-8-13(14)18-15(19)11-5-3-4-6-12(11)16(18)20/h3-9H,2,17H2,1H3 |
| LEDER | CCOc1cc(N)ccc1N2C(=O)c3ccccc3C2=O |
| IUPAC-namn | 2-(4-amino-2-ethoxyphenyl)isoindole-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.29 |
| Formel vikt | 282.1004 |