Läs mer
2-(4-aminofenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-propanol, 96 %
Produktkod. 11436966
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11436966 25 g 25g
11416966 1 g 1g
11426966 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11436966 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24048.14
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 722-92-9 | C9H7F6NO | 259,151 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 722-92-9
Molekylformel C9H7F6NO
Molekylvikt (g/mol) 259.151
MDL-nummer MFCD00039258
InChI-nyckel TZEJXCIGVMTMDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-aminophenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol, 4-hexafluoro-2-hydroxyisopropyl aniline, 2-4-aminophenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, 2-4-aminophenyl hexafluoro-2-propanol, 2-4-amino-phenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol, benzenemethanol,4-amino-a,a-bis trifluoromethyl, enamine_005408, 4-hexafluoro-2-hydroxy-2-propyl aniline, 4-hexafluoro-2-hydroxy-2-propyl-aniline, 2-4-aminophenyl hexafluoropropan-2-ol
PubChem CID 577801
IUPAC-namn 2-(4-aminofenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-ol
LEDER C1=CC(=CC=C1C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
Smältpunkt 147 °C till 152 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1473737
Formel vikt 259.15
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.