missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(4-Aminophenyl)-1,2-dihydro-1-oxo-7-(2-pyridinylmethoxy)-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-3-isoquinolinecarboxylic Acid Methyl Ester Dihydrochloride (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Aminophenyl)-1,2-dihydro-1-oxo-7-(2-pyridinylmethoxy)-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-3-isoquinolinecarboxylic Acid Methyl Ester Dihydrochloride |
| CAS | 212498-37-8 |
| Molekylformel | C32 H29 N3 O7 . 2 Cl H |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-(4-Aminophenyl)-1,2-dihydro-1-oxo-7-(2-pyridinylmethoxy)-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-3-isoquinolinecarboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride (1:2), T1032 |
| InChI formel | InChI=1S/C32H29N3O7.2ClH/c1-38-26-15-19(16-27(39-2)30(26)40-3)28-24-13-12-23(42-18-21-7-5-6-14-34-21)17-25(24)31(36)35(29(28)32(37)41-4)22-10-8-20(33)9-11-22;;/h5-17H,18,33H2,1-4H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.COC(=O)C1=C(c2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)c3ccc(OCc4ccccn4)cc3C(=O)N1c5ccc(N)cc5 |
| IUPAC-namn | methyl 2-(4-aminophenyl)-1-oxo-7-(pyridin-2-ylmethoxy)-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)isoquinoline-3-carboxylate;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 640.51 |
| Formel vikt | 639.154 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?