Läs mer
2-(4-Aminophenyl)-1,3-Benzothiazol-6-Ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Aminophenyl)-1,3-Benzothiazol-6-Ol |
| CAS | 178804-18-7 |
| Molekylformel | C13 H10 N2 O S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-(4-Aminophenyl)-6-benzothiazolol, 2-(4-Aminophenyl)-1,3-benzothiazol-6-ol, 2-(4-Aminophenyl)-6-hydroxybenzothiazole |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N2OS/c14-9-3-1-8(2-4-9)13-15-11-6-5-10(16)7-12(11)17-13/h1-7,16H,14H2 |
| LEDER | Nc1ccc(cc1)c2nc3ccc(O)cc3s2 |
| IUPAC-namn | 2-(4-aminophenyl)-1,3-benzothiazol-6-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.296 |
| Formel vikt | 242.051 |