Läs mer
2-(4-aminofenyl)etanol, 97 %
Produktkod. 11378216
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378216 100 g 100g
11358216 5 g 5g
11368216 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11378216 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15223.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
CAS: 104-10-9 | C8H11NO | 137,182 g/mol
2-(4-aminofenyl)etanol används som icke-symmetrisk monomer vid framställning av ordnade [huvud-till-huvud (HH) eller svans-till-svans (TT)] poly(amid-ester), i syntesen av 4-aminostyren och i funktionalisering av grafen nanoblodplättar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-(4-aminofenyl)etanol används som icke
-symmetrisk monomer vid framställning av beställda [huvud-till-huvud (HH) eller svans-till-svans (TT)] poly(amid-ester), i syntesen av 4-aminostyren och vid funktionalisering av grafennanoplättar.
Löslighet Löslig i metanol
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras under inert gas. Den är känslig för luft. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-10-9
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.182
MDL-nummer MFCD00007922
InChI-nyckel QXHDYMUPPXAMPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-aminophenyl ethanol, 4-aminophenethyl alcohol, p-aminophenethyl alcohol, p-aminophenylethanol, benzeneethanol, 4-amino, 2-p-aminophenyl ethanol, 2-4-aminophenyl ethan-1-ol, 4-2-hydroxyethyl aniline, benzeneethanol, ar-amino, p-2-hydroxyethyl aniline
PubChem CID 66904
IUPAC-namn 2-(4-aminofenyl)etanol
LEDER C1=CC(=CC=C1CCO)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Aminophenyl)ethanol
Smältpunkt 108°C to 110°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 907205
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 137.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.