Läs mer
[2-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]ethyl]carbamic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl [2-(4-Sulphamoylphenyl)ethyl]carbamate |
| CAS | 192118-08-4 |
| Molekylformel | C11 H16 N2 O4 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Carbamic acid, [2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-, ethyl ester (9CI), Ethyl [2-(4-Sulphamoylphenyl)ethyl]carbamate, Ethyl [2-(4-Sulfamoylphenyl)ethyl]carbamate, [2-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]ethyl]carbamic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O4S/c1-2-17-11(14)13-8-7-9-3-5-10(6-4-9)18(12,15)16/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H2,12,15,16) |
| LEDER | CCOC(=O)NCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | ethyl N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.32 |
| Formel vikt | 272.0831 |