Läs mer
2-(4-Bensyloxi-2-metoxyfenoxi)etylamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Benzyloxy-2-methoxyphenoxy)-ethylamine |
| CAS | 887353-05-1 |
| Molekylformel | C16 H19 N O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO3/c1-18-16-11-14(7-8-15(16)19-10-9-17)20-12-13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11H,9-10,12,17H2,1H3 |
| LEDER | COc1cc(OCc2ccccc2)ccc1OCCN |
| IUPAC-namn | 2-(2-metoxi-4-fenylmetoxyfenoxi)ethanamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.33 |
| Formel vikt | 273.1365 |