Läs mer
2-(4-Benzyloxy-2-methoxyphenyl)-2-hydroxy-ethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Benzyloxy-2-methoxyphenyl)-2-hydroxy-ethylamine |
| CAS | 60372-08-9 |
| Molekylformel | C16H19NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | alpha-(Aminomethyl)-3-methoxy-4-(phenylmethoxy)-benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO3/c1-19-16-9-13(14(18)10-17)7-8-15(16)20-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-9,14,18H,10-11,17H2,1H3 |
| LEDER | COc1cc(ccc1OCc2ccccc2)C(O)CN |
| IUPAC-namn | 2-amino-1-(3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.33 |
| Formel vikt | 273.1365 |