missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[4-(Benzyloxy)phenyl]ethanamine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-(Benzyloxy)phenyl]ethanamine-d4 |
| CAS | 110790-10-8 |
| Molekylformel | C15H13D4NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-[4-(Benzyloxy)phenyl]ethylamine-d4, 4-Benzyloxyphenethylamine-d4, O-Benzyltyramine-d4, p-Benzyloxyphenylethylamine-d4, 4-(Phenylmethoxy)benzeneethanamine-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO/c16-11-10-13-6-8-15(9-7-13)17-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-9H,10-12,16H2/i10D2,11D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(4-phenylmethoxyphenyl)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.33 |
| Formel vikt | 231.1561 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?