Läs mer
2-(4-bensyloxifenyl)etanol, 98+%
Produktkod. 11374086
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11374086 25 g 25g
11364086 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11374086 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19217.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 61439-59-6 | C15H16O2 | 228,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61439-59-6
Molekylformel C15H16O2
Molekylvikt (g/mol) 228.29
MDL-nummer MFCD00017532
InChI-nyckel JCUJAHLWCDISCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-benzyloxyphenyl ethanol, 2-4-benzyloxy phenyl ethanol, p-benzyloxy phenethyl alcohol, 4-benzyloxyphenylethyl alcohol, 4-benzyloxyphenethyl alcohol, 4-benzyloxy phenethylalcohol, benzeneethanol, 4-phenylmethoxy, 2-p-benzyloxyphenyl ethanol, 4-benzyloxy phenethyl alcohol
PubChem CID 3017260
IUPAC-namn 2-(4-fenylmetoxifenyl)etanol
LEDER OCCC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol
Smältpunkt 85 °C till 87 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2054624
Formel vikt 228.29
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.