Läs mer
2-(4-bensyloxifenyl)etanol, TRC
Produktkod. 30336604
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30336604 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30336604 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2876702.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol
CAS 61439-59-6
Molekylformel C15 H16 O2
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C15H16O2/c16-11-10-13-6-8-15(9-7-13)17-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-9,16H,10-12H2
LEDER OCCc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
IUPAC-namn 2-(4-fenylmetoxyfenyl)etanol
Molekylvikt (g/mol) 228.29
Formel vikt 228.115