Läs mer
2-(4-bensylpiperidino)-1-etanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10172782
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Unit Size:
1g
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10172782 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Product Code. 10172782 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. MO00719DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-(4-Benzylpiperidino)-1-ethanamine
CAS 25842-32-4
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C14H22N2
MDL-nummer MFCD03659719
Kvantitet 1 g
Synonym 2-4-benzylpiperidin-1-yl ethanamine, 2-4-benzylpiperidino-1-ethanamine, 1-2-aminoethyl-4-benzylpiperidine, 2-4-benzylpiperidin-1-yl ethylamine, 1-piperidineethanamine,4-phenylmethyl, 2-4-benzyl-piperidin-1-yl-ethylamine, n-2-aminoethyl-4-benzylpiperidine, 2-4-benzylpiperdin-1-yl ethylamine, 2-4-benzylpiperidin-1-yl ethan-1-amine, 2-4-phenylmethyl piperidin-1-yl ethanamine
InChI-nyckel PCNDXYHWLSHXMV-UHFFFAOYSA-N
LEDER NCCN1CCC(CC2=CC=CC=C2)CC1
IUPAC-namn 2-(4-bensylpiperidin-1-yl)etan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 218.34
PubChem CID 2779831
Formel vikt 218.34
Procent renhet 97%