Läs mer
2-(4-Biphenylyl)piperazine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15473547
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15473547
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26820.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105242-10-2
Molekylformel C16H18N2
Molekylvikt (g/mol) 238.334
MDL-nummer MFCD05864686
InChI-nyckel QUINYTMXFWCKTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-biphenyl-4-yl-piperazine, 2-4-phenylphenyl piperazine, 2-4-biphenylyl piperazine, 2-biphenyl-4-ylpiperazine, 2-1,1'-biphenyl-4-yl piperazine, pubchem9326, acmc-20a0oz, 2-4-biphenylyl piperazin
PubChem CID 2771747
IUPAC-namn 2-(4-phenylphenyl)piperazine
LEDER C1CNC(CN1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Biphenylyl)piperazine
Smältpunkt 156°C to 159°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 238.34
Procent renhet 95%