Läs mer
2,4'-Bipyridin, 97 %
Produktkod. 15493667
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15493667 250 mg 250mg
11367139 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15493667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27366.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 581-47-5 | C10H8N2 | 156,188 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 581-47-5
Molekylformel C10H8N2
Molekylvikt (g/mol) 156.188
MDL-nummer MFCD00006217
InChI-nyckel RMHQDKYZXJVCME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4'-bipyridine, 2,4'-dipyridyl, 4-pyridylpyridine, 2,4'-bipyridyl, 2,4-bipyridyl, 2,4'-dipyridine, unii-c6sn6ru851, ccris 3428, 2-4-pyridyl pyridine, 4-pyridyl-2-pyridine
PubChem CID 68488
IUPAC-namn 2-pyridin-4-ylpyridin
LEDER C1=CC=NC(=C1)C2=CC=NC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4'-Bipyridine
Smältpunkt 59 °C till 63 °C
Kokpunkt 281 °C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2811
Formel vikt 156.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.