Läs mer
2,4'-Bipyridin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2,4'-Bipyridine |
| CAS | 581-47-5 |
| Molekylformel | C10H8N2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,4'-Bipyridyl, 2,4'-Dipyridine, 2,4'-Dipyridyl, 2-(Pyridin-4-yl)pyridine, 2-Pyridin-4-ylpyridine, 4-(2-Pyridyl)pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2/c1-2-6-12-10(3-1)9-4-7-11-8-5-9/h1-8H |
| LEDER | c1ccc(nc1)c2ccncc2 |
| IUPAC-namn | 2-pyridin-4-ylpyridin |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.18 |
| Formel vikt | 156.0687 |