missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4-Bis(1-methylethyl)phenol, Mikromol™
Beskrivning
2,4-Bis(1-methylethyl)phenol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Bis(1-methylethyl)phenol |
| CAS | 5-6-2934 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4-Bis(1-methylethyl)phenol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H18 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2,4-Bis(1-methylethyl)phenol, Propofol Imp. A (EP), Propofol Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-5-6-12(13)11(7-10)9(3)4/h5-9,13H,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)C |
| IUPAC-namn | 2,4-di(propan-2-yl)phenol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?