Läs mer
2,4-Bis(1-methylethyl)phenyl Diphenyl Ester Phosphoric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Bis(1-methylethyl)phenyl Diphenyl Ester Phosphoric Acid |
| CAS | 96107-55-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C24 H27 O4 P |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,4-diisopropylphenyl Diphenyl Phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27O4P/c1-18(2)20-15-16-24(23(17-20)19(3)4)28-29(25,26-21-11-7-5-8-12-21)27-22-13-9-6-10-14-22/h5-19H,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3)c(c1)C(C)C |
| IUPAC-namn | (2,4-diisopropylphenyl) diphenyl phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 410.44 |
| Visa mer |