Läs mer
2',4-Bis(aminophenyl)methane, TRC
Produktkod. 30137288
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30137288 2.5 g 2.5g
18033500 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137288 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4055152.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1208-52-2
Molekylformel C13H14N2
Molekylvikt (g/mol) 198.26
Synonym Aniline, 2,4'-methylenedi- (7CI,8CI), 2-[(4-Aminophenyl)methyl]benzenamine, 2,4'-Diaminodiphenylmethane, 2,4'-Diphenylmethanediamine, 2,4'-Methylenebis(aniline), 2,4'-Methylenedianiline, 2,4'-Methylenediphenylamine, 2-(4-Aminobenzyl)aniline, 2-[(4-Aminophenyl)methyl]aniline, 2',4-Bis(aminophenyl)methane, o,p'-Diaminodiphenylmethane, 2-[(4-Aminophenyl)methyl]benzenamine, 2,4'-Diaminodiphenylmethane, 2,4'-Diphenylmethanediamine, 2,4'-Methylenebis(aniline), 2,4'-Methylenedianiline, 2,4'-Methylenediphenylamine, o,p'-Diaminodiphenylmethane
IUPAC-namn 2-[(4-aminophenyl)methyl]aniline
LEDER Nc1ccc(Cc2ccccc2N)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',4-Bis(aminophenyl)methane
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C13H14N2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-11-3-1-2-4-13(11)15/h1-8H,9,14-15H2
Formel vikt 198.1157
Procent renhet >95%