Läs mer
2,4-Bis(chloromethyl)mesitylene, 98%
Produktkod. 11471478
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11471478 10 g 10g
11481478 50 g 50g
11491478 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11471478 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13838.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1585-17-7 | C11H14Cl2 | 217.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1585-17-7
Molekylformel C11H14Cl2
Molekylvikt (g/mol) 217.13
MDL-nummer MFCD00013681
InChI-nyckel JMNDJDCLOQRCJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-bis chloromethyl-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4-bis chloromethyl mesitylene, benzene, 2,4-bis chloromethyl-1,3,5-trimethyl, 2,4-di chloromethyl-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4-bis chloromethylmesitylene, acmc-209dhz, bis-chloromethyl mesitylene, bis-chloromethyl-mesitylene, jmndjdcloqrcjv-uhfffaoysa, 2,4-bis-chloromethyl mesitylene
PubChem CID 137095
IUPAC-namn 2,4-bis(klormetyl)-1,3,5-trimetylbensen
LEDER CC1=CC(C)=C(CCl)C(C)=C1CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Bis(chloromethyl)mesitylene
Smältpunkt 104°C to 107°C
Kokpunkt 180°C (20 mmHg)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2520798
Formel vikt 217.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.