Läs mer
2,4-Bis[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
2,4-Bis[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Bis[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid |
| CAS | 5046-19-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4-Bis[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H17 N3 O6 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2,4-Bis[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Imp. D (EP), Furosemide Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N3O6S/c18-27(23,24)16-7-13(17(21)22)14(19-9-11-3-1-5-25-11)8-15(16)20-10-12-4-2-6-26-12/h1-8,19-20H,9-10H2,(H,21,22)(H2,18,23,24) |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(NCc2occc2)cc1NCc3occc3 |
| IUPAC-namn | 2,4-bis(furan-2-ylmethylamino)-5-sulfamoylbenzoic acid |
| Visa mer |