missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4-Bis(p-tolylthio)-1,3-dithia-2,4-diphosphetane-2,4-disulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Bis(p-tolylthio)-1,3-dithia-2,4-diphosphetane-2,4-disulfide |
| CAS | 114234-09-2 |
| Molekylformel | C14H14P2S6 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,4-Bis(p-tolylthio)-2,4-dithioxo-1,3,2,4-dithiadiphosphetane, Heimgartner's Reagent |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14P2S6/c1-11-3-7-13(8-4-11)19-15(17)21-16(18,22-15)20-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccc(SP2(=S)SP(=S)(Sc3ccc(C)cc3)S2)cc1 |
| IUPAC-namn | 2,4-bis[(4-methylphenyl)sulfanyl]-2,4-bis(sulfanylidene)-1,3,2λ^{5},4λ^{5}-dithiadiphosphetane |
| Molekylvikt (g/mol) | 436.59 |
| Formel vikt | 435.8895 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?