Läs mer
2',4'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7029348
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15433547 250 mg 250mg
11386909 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26802.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 237069-82-8
Molekylformel C10H6F6O
Molekylvikt (g/mol) 256.147
MDL-nummer MFCD00042495
InChI-nyckel MHLYNSLYUWMONA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,4-bis trifluoromethyl phenyl ethanone, 2',4'-bis trifluoromethyl acetophenone, 2,4-di trifluoromethyl acetophenone, 1-2,4-bis trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-bis trifluoromethyl phenyl, 2,4-bis trifluoromethyl acetophenone, pubchem7002, 2,4-ditrifluoromethylacetophenone, 1-acetyl-2,4-bis trifluoromethyl benzene
PubChem CID 2736093
IUPAC-namn 1-[2,4-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
LEDER CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',4'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone
Brytningsindex 1.42
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 256.15
Procent renhet 97%