Läs mer
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11490047
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490047 5 g 5g
11480047 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20978.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59664-42-5
Molekylformel C9H4F6O
Molekylvikt (g/mol) 242.12
MDL-nummer MFCD00083535
InChI-nyckel DLRCWXOCZIUZBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-bis trifluoromethyl benzaldehyde, 2,4-ditrifluoromethylbenzaldehyde, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,4-bis trifluoromethyl, pubchem7129, acmc-209xb0, ksc610e6l, 2,4-di trifluoromethyl benzaldehyde, 2,4-bis trifluoromethyl-benzaldehyde
PubChem CID 2736095
IUPAC-namn 2,4-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
LEDER FC(F)(F)C1=CC=C(C=O)C(=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Densitet 1.48
Kokpunkt 172°C
Flampunkt 68°C (155°F)
Brytningsindex 1.42
Kvantitet 5 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 242.12
Procent renhet 97%