Läs mer
2,4-Bis(trifluormetyl)bensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11364925
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11364925 5 g 5g
11354925 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364925 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18161.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 153254-09-2 | C8H5BF6O2 | 257,93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 153254-09-2
Molekylformel C8H5BF6O2
Molekylvikt (g/mol) 257.93
MDL-nummer MFCD01631349
InChI-nyckel WLYPBMBWKYALCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-bis trifluoromethyl phenylboronic acid, 2,4-bis trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2,4-bis trifluoromethyl phenylboronicacid, 2,4-bis trifluoromethyl phenyl boronic acid, boronic acid, 2,4-bis trifluoromethyl phenyl, 2,4-bis-trifluoromethylphenylboronic acid, pubchem5262, acmc-209d8w, 2,4-bis trifluoromethyl phenyl, 2,4-bistrifluoromethylbenzeneboronic acid
PubChem CID 2782667
IUPAC-namn [2,4-bis(trifluormetyl)fenyl]borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Kvantitet 5 g
Formel vikt 257.93
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.