Läs mer
2,4-bis(trifluormetyl)bensoesyra, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10513611 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10513611 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10513611 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 311730010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Namnnotering 98%
CAS 32890-87-2
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 109,0 °C till 113,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H4F6O2
Linjär formel (CF3)2C6H3CO2H
MDL-nummer MFCD00042496
Kvantitet 1 g
Synonym 2,4-bis trifluoromethyl benzoic acid, 2,4-bis-trifluoromethylbenzoic acid, 2,4-di trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2,4-bis trifluoromethyl, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, maybridge4_003283, acmc-20aoeb, pubchem8491, rarechem al bo 0512
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig
InChI-nyckel JTOIZLCQNWWDCN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)O
IUPAC-namn 2,4-bis(trifluormetyl)bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 258.12
PubChem CID 141752
Formel vikt 258.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.