Läs mer
2,4-Bis(trifluormetyl)bensylbromid, 97 %
Produktkod. 11486766
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486766 5 g 5g
11476766 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11486766 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23910.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 140690-56-8 | C9H5BrF6 | 307,033 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140690-56-8
Molekylformel C9H5BrF6
Molekylvikt (g/mol) 307.033
MDL-nummer MFCD00010306
InChI-nyckel SWFFFUJOWAJJCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-bis trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-2,4-bis trifluoromethyl benzene, 2,4-bis trifluoromethyl benzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-2,4-bis trifluoromethyl, 2,4-bis trifluoromethyl-1-bromomethyl benzene, pubchem4879, acmc-1c0tm, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzylbromide, 2,4-bis-trifluoromethyl benzyl bromide, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzyl bromide
PubChem CID 518871
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-2,4-bis(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Densitet 1.637
Kokpunkt 112 °C (0,2 mmHg)
Flampunkt 92 °C (197 °F)
Brytningsindex 1.4511
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 7995492
Formel vikt 307.04
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.