Läs mer
2,4-bis-(trifluormetyl)pyrimidin-5-karboxylsyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10618160
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10618160 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10618160 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00277DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-bis-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
CAS 188781-46-6
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H2F6N2O2
Kvantitet 1 g
Synonym 2,4-bis trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2,4-bis-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2,4-bis-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylicacid, 2,4-bis trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid
InChI-nyckel RUHKDOFTFCXTBX-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C(=NC(=N1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)O
IUPAC-namn 2,4-bis(trifluormetyl)pyrimidin-5-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 260.095
PubChem CID 10539242
Formel vikt 260.1
Procent renhet 95%