Läs mer
2-(4-Boc-piperazino)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Boc-piperazino)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester |
| CAS | 940284-98-0 |
| Molekylformel | C19H31BN4O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H31BN4O4/c1-17(2,3)26-16(25)24-10-8-23(9-11-24)15-21-12-14(13-22-15)20-27-18(4,5)19(6,7)28-20/h12-13H,8-11H2,1-7H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ncc(cn2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-yl]piperazine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.29 |
| Formel vikt | 390.2438 |