Läs mer
2-(4-brom-lH-pyrazol-1-yl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde |
| CAS | 1174064-66-4 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Molekylformel | C10H7BrN2O |
| MDL-nummer | MFCD12756233 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 2-4-bromopyrazol-1-yl benzaldehyde, 2-4-bromopyrazolyl benzaldehyde |
| InChI-nyckel | SHWJJFKWHUIAFC-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | BrC1=CN(N=C1)C1=CC=CC=C1C=O |
| IUPAC-namn | 2-(4-brompyrazol-l-yl)bensaldehyd |
| Visa mer |