Läs mer
2-(4-Bromo-2-chlorophenyl)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Bromo-2-chlorophenyl)ethanol |
| CAS | 916516-90-0 |
| Molekylformel | C8H8BrClO |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Bromo-2-chloro-benzeneethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrClO/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5,11H,3-4H2 |
| LEDER | OCCc1ccc(Br)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 2-(4-bromo-2-chlorophenyl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.51 |
| Formel vikt | 233.9447 |