Läs mer
2-(4-Bromo-2-chlorophenyl)ethyl Iodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Bromo-2-chlorophenyl)ethyl Iodide |
| CAS | 916516-91-1 |
| Molekylformel | C8H7BrClI |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-Bromo-2-chloro-1-(2-iodoethyl)-benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrClI/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5H,3-4H2 |
| LEDER | Clc1cc(Br)ccc1CCI |
| IUPAC-namn | 4-bromo-2-chloro-1-(2-iodoethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 345.4 |
| Formel vikt | 343.8464 |