Läs mer
2-(4-Brombensyl)tiofen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10113864
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10113864 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10674015 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10113864 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC70610DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 118150-25-7
Molekylformel C11H9BrS
Molekylvikt (g/mol) 253.157
MDL-nummer MFCD11841076
InChI-nyckel GGYCIKURJBHUER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromobenzyl thiophene, 2-4-bromophenyl methyl thiophene
PubChem CID 15322628
IUPAC-namn 2-[(4-bromfenyl)metyl]tiofen
LEDER C1=CSC(=C1)CC2=CC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Bromobenzyl)thiophene
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 253.16
Procent renhet 97%