Läs mer
2-(4-Brombensyl)tiofen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10674015
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10674015 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10113864 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10674015 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC70610DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 118150-25-7
Molekylformel C11H9BrS
Molekylvikt (g/mol) 253.157
MDL-nummer MFCD11841076
InChI-nyckel GGYCIKURJBHUER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromobenzyl thiophene, 2-4-bromophenyl methyl thiophene
PubChem CID 15322628
IUPAC-namn 2-[(4-bromfenyl)metyl]tiofen
LEDER C1=CSC(=C1)CC2=CC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Bromobenzyl)thiophene
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 253.16
Procent renhet 97%