Läs mer
2-(4-Bromobutyl)isoindoline-1,3-dione, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Bromobutyl)isoindoline-1,3-dione |
| CAS | 5394-18-3 |
| Molekylformel | C12H12BrNO2 |
| MDL-nummer | MFCD00005905 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | C1=CC=CC2=C1C(N(CCCCBr)C2=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.13 |
| Procent renhet | 97% |