Läs mer
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid, 96%
Produktkod. 15447258
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447258 5 g 5g
15457258 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60763.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 111128-12-2 | C10H11BrO2 | 243.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111128-12-2
Molekylformel C10H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 243.1
MDL-nummer MFCD02093445
InChI-nyckel QQXBRVQJMKBAOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromomethyl phenyl propanoic acid, 2-4-bromomethyl phenyl propionic acid, 2-4-bromomethyl phenylpropionic acid, 2-4-bromomethyl-phenyl-propionic acid, 4-bromomethyl hydratropic acid, 2-4-bromomethyl phenyl propanic acid, 2-p-bromomethyl phenyl propionic acid, 2-4'-bromomethylphenyl propionic acid, 2-4-bromomethyl phenylproplonic acid
PubChem CID 2733978
IUPAC-namn 2-[4-(brommetyl)fenyl]propansyra
LEDER CC(C1=CC=C(C=C1)CBr)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid
Smältpunkt 126°C to 130°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 243.1
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.