Läs mer
2-[4-(brommetyl)fenyl]propionsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic Acid |
| CAS | 111128-12-2 |
| Molekylformel | C10H11BrO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-(Bromomethyl)-alpha-methylbenzeneacetic Acid, 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propanoic Acid, 2-[p-(Bromomethyl)phenyl]propionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11BrO2/c1-7(10(12)13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | CC(C(=O)O)c1ccc(CBr)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(brommetyl)fenyl]propansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.1 |
| Formel vikt | 241.9942 |