Läs mer
2-[4-(brommetyl)fenyl]propionsyra, TRC
Produktkod. 30343147
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30343147 5 g
1 options
Produktkod. 30343147 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4159465G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic Acid
CAS 111128-12-2
Molekylformel C10H11BrO2
Kvantitet 5 g
Synonym 4-(Bromomethyl)-alpha-methylbenzeneacetic Acid, 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propanoic Acid, 2-[p-(Bromomethyl)phenyl]propionic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H11BrO2/c1-7(10(12)13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,12,13)
LEDER CC(C(=O)O)c1ccc(CBr)cc1
IUPAC-namn 2-[4-(brommetyl)fenyl]propansyra
Molekylvikt (g/mol) 243.1
Formel vikt 241.9942
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.