Läs mer
2-[(4-Bromomethyl)phenyl]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(4-Bromomethyl)phenyl]pyridine |
| CAS | 52199-24-3 |
| Molekylformel | C12H10BrN |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-(2-Pyridyl)benzyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10BrN/c13-9-10-4-6-11(7-5-10)12-3-1-2-8-14-12/h1-8H,9H2 |
| LEDER | BrCc1ccc(cc1)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(bromomethyl)phenyl]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.12 |
| Formel vikt | 246.9997 |