Läs mer
2-(4-Brommetylfenyl)benzonitril, Mikromol™
Produktkod. 30050257
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050257 25 mg
30050012 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050257 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0168.230025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-(4-brommetylfenyl)benzonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Bromomethylphenyl)benzonitrile
CAS 114772-54-2
Analyt- eller komponentnamn 2-(4-Bromomethylphenyl)benzonitrile
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H10 Br N
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-(bromomethyl)-, 4'-(Bromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile, 2-(4-Bromomethylphenyl)benzonitrile, 2-(4'-Bromomethylphenyl)benzonitrile, 2-Cyano-4'-(bromomethyl)biphenyl, 2'-(Cyano)biphenyl-4-ylmethyl bromide, 2'-Cyano-4-(bromomethyl)-1,1'-biphenyl, 4-(2-Cyanophenyl)benzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-2'-cyanobiphenyl, 4-Bromomethyl-2'-cyano-1,1'-biphenyl, 4'-(Bromomethyl)-2-cyanobiphenyl, 4'-Bromomethyl-2-cyano-1,1'-biphenyl, 4'-Bromomethylbiphenyl-2-carbonitrile
InChI formel InChI=1S/C14H10BrN/c15-9-11-5-7-12(8-6-11)14-4-2-1-3-13(14)10-16/h1-8H,9H2
LEDER BrCc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N
IUPAC-namn 2-[4-(brommetyl)fenyl]benzonitril
Molekylvikt (g/mol) 272.14
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 270,9997 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.