Läs mer
2-(4-bromfenoxi)-6-metylpyrazin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10163764
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10163764 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10798835 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10163764 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62710DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 915707-62-9
Molekylformel C11H9BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 265.11
MDL-nummer MFCD09702408
InChI-nyckel VJZHVPRWFQZLGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenoxy-6-methylpyrazine, pyrazine, 2-4-bromophenoxy-6-methyl, 4-bromo-1-6-methylpyrazin-2-yloxy benzene
PubChem CID 24229692
IUPAC-namn 2-(4-bromfenoxi)-6-metylpyrazin
LEDER CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Bromophenoxy)-6-methylpyrazine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 265.11
Procent renhet 97%