Läs mer
2-(4-bromfenoxi)-6-metylpyrazin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10798835
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10798835 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10163764 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10798835 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62710DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 915707-62-9
Molekylformel C11H9BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 265.11
MDL-nummer MFCD09702408
InChI-nyckel VJZHVPRWFQZLGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenoxy-6-methylpyrazine, pyrazine, 2-4-bromophenoxy-6-methyl, 4-bromo-1-6-methylpyrazin-2-yloxy benzene
PubChem CID 24229692
IUPAC-namn 2-(4-bromfenoxi)-6-metylpyrazin
LEDER CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Bromophenoxy)-6-methylpyrazine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 265.11
Procent renhet 97%