Läs mer
2-(4-Bromfenoxi)-N,N-dimetyletylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10708645
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10708645 1 g 1g
10653055 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10708645 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC51510DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 2474-07-9
Molekylformel C10H14BrNO
Molekylvikt (g/mol) 244.13
MDL-nummer MFCD00274471
InChI-nyckel MOVOYJFCKMYLHQ-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Bromophenoxy)-N, N-dimethylethylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Synonym 4-hydroxybutyl acrylate, acrylic acid 4-hydroxybutyl ester, hydroxybutyl acrylate, 1,4-butanediol monoacrylate, 2-propenoic acid, 4-hydroxybutyl ester, unii-4o2a4het1x, 4o2a4het1x, hydroxybutylacrylate, 4-hydroxybutylacrylate, 4-hydroxy-butyl acrylate
LEDER CN(C)CCOC1=CC=C(Br)C=C1
IUPAC-namn 4-hydroxibutylprop-2-enoat
PubChem CID 75588
Formel vikt 244.13
Procent renhet 97%