Läs mer
2-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylethylamine-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylethylamine-d6 |
| CAS | 1794787-00-0 |
| Molekylformel | C10H8D6BrNO |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1-Bromo-4-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzene-d6, 4-Bromophenyl 2-(Dimethylamino)ethyl Ether-d6, N,N-Dimethyl-2-(p-bromophenoxy)ethylamine-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14BrNO/c1-12(2)7-8-13-10-5-3-9(11)4-6-10/h3-6H,7-8H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(CCOc1ccc(Br)cc1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2-(4-bromophenoxy)-N,N-bis(trideuteriomethyl)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.17 |
| Formel vikt | 249.0635 |