Läs mer
2-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylethylamine |
| CAS | 2474-07-9 |
| Molekylformel | C10 H14 Br N O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14BrNO/c1-12(2)7-8-13-10-5-3-9(11)4-6-10/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)CCOc1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-bromophenoxy)-N,N-dimethylethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.13 |
| Formel vikt | 243.0259 |