Läs mer
2-(4-bromfenoxi)pyridin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10076674
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10076674
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC48910DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 4783-82-8
Molekylformel C11H8BrNO
Molekylvikt (g/mol) 250.10
MDL-nummer MFCD08435900
InChI-nyckel FOKJQGKEVMZAJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenoxy pyridine, pyridine,2-4-bromophenoxy, 2-4-bromo-phenoxy pyridine, 2-4-bromo-phenoxy-pyridine, pyridine, 2-4-bromophenoxy, 4-bromo-1-2-pyridyloxy benzene
PubChem CID 23201935
IUPAC-namn 2-(4-bromfenoxi)pyridin
LEDER BrC1=CC=C(OC2=CC=CC=N2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Bromophenoxy)pyridine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 250.09
Procent renhet 95%