Läs mer
2-(4-bromfenoxi)pyridin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10535194
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10535194 1 g 1g
10525194 250 mg 250mg
10076674 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10535194 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC48910DA
Kemiska identifierare
CAS 4783-82-8
Molekylformel C11H8BrNO
Molekylvikt (g/mol) 250.10
MDL-nummer MFCD08435900
InChI-nyckel FOKJQGKEVMZAJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenoxy pyridine, pyridine,2-4-bromophenoxy, 2-4-bromo-phenoxy pyridine, 2-4-bromo-phenoxy-pyridine, pyridine, 2-4-bromophenoxy, 4-bromo-1-2-pyridyloxy benzene
PubChem CID 23201935
IUPAC-namn 2-(4-bromfenoxi)pyridin
LEDER BrC1=CC=C(OC2=CC=CC=N2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Bromophenoxy)pyridine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 250.09
Procent renhet 95%