Läs mer
2-(4-Bromofenoxy)tetrahydropyran, 98 %
Produktkod. 11495660
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495660 50 g 50g
11485660 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11495660 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25914.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 36603-49-3 | C11H13BrO2 | 257,127 g/mol
2-(4-Bromfenoxi)tetrahydropyran kan användas för att producera 4-bromfenol vid en temperatur av 20 °C. Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-(4-Bromfenoxi)tetrahydropyran kan användas för att producera 4-bromfenol vid en temperatur av 20 °C. Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibelt material är starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36603-49-3
Molekylformel C11H13BrO2
Molekylvikt (g/mol) 257.127
MDL-nummer MFCD00091551
InChI-nyckel MXDQGXMBJCGRCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-4-bromophenoxy tetrahydropyran, 2-4-bromophenoxy oxane, 2h-pyran, 2-4-bromophenoxy tetrahydro, 2-4'-bromophenoxy-tetrahydropyran, 4-bromophenyl thp ether, acmc-209inn, bromophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-4-bromophenoxy-tetrahydropyran
PubChem CID 4646436
IUPAC-namn 2-(4-bromfenoxi)oxan
LEDER C1CCOC(C1)OC2=CC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Bromophenoxy)tetrahydropyran
Smältpunkt 55 °C till 58 °C
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 257.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.