Läs mer
2-(4-Bromophenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, TRC
Produktkod. 30328899
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30328899 2.5 g
1 options
Produktkod. 30328899 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6777202.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Bromophenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
CAS 1057279-05-6
Molekylformel C15H14BrN
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C15H14BrN/c16-14-5-7-15(8-6-14)17-10-9-12-3-1-2-4-13(12)11-17/h1-8H,9-11H2
LEDER Brc1ccc(cc1)N2CCc3ccccc3C2
IUPAC-namn 2-(4-bromophenyl)-3,4-dihydro-1H-isoquinoline
Molekylvikt (g/mol) 288.18
Formel vikt 287.031